Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ D1-CRE-bla CHO-K1 Cells
Descripción
GeneBLAzer™ D1-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Dopamine Receptor 1 (D1) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1535) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ D1-CRE-bla CHO-K1cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of dihydrexidine. In addition, GeneBLAzer™ D1-CRE-bla CHO-K1 DA cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
Agonists and antagonists of dopamine D1 receptors are in various stages of clinical trials for the treatment of neurological disorders like Parkinson's disease, Alzheimer's disease, schizophrenia, and psychosis.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: Células K1709 GeneBLAzer™ D1-CRE-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ D1-CRE-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ D1-CRE-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ D1-CRE-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Descripción | Símbolo de gen: DRD1 |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | DRD1 |
| Incluye | Células D1-CRE-bla CHO-K1, protocolo de ensayo D1-CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis |
| Línea de productos | GeneBLAzer™ |
| Cantidad | 2 x 106 células |
| Mostrar más |