Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo GeneBLAzer™ CRHR1 CHO-K1 DA
Descripción
A las células de división detenida (DA) se les detiene irreversiblemente la división utilizando un tratamiento de dosis bajas de mitomicina C, y no presentan toxicidad aparente ni cambios en la transducción de señales celulares. Tanto las células CRHR1 CHO-K1 DA como las CRHR1-CRE-bla CHO-K1 están funcionalmente validadas para las concentraciones del factor Z’ y EC50 del factor liberador de corticotropina (CRF), (Figura 1). Además, se han probado las células CRHR1-CRE-bla CHO-K1 para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluida la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato (datos disponibles previa solicitud). También se dispone de datos de pruebas adicionales con estímulos alternativos.
El factor liberador de corticotropina es un péptido de 41 aminoácidos que participa en la integración de respuestas autónomas, neuroendocrinas y conductuales al estrés. Estos efectos son mediados a través de dos familias de receptores, CRHR1 y CRHR2. Aunque la CRF se aisló originalmente del hipotálamo, donde se demostró que era el neurorregulador primario que mediaba el eje de estrés hipotalámico-pituitario-adrenocortical, desde entonces se ha encontrado que está ampliamente distribuida fuera del hipotálamo en todo el sistema nervioso central. Actualmente, hay cinco objetivos distintos para la CRF con farmacología y localización únicas. Estos se han colocado en tres clases distintas, dos de las cuales son los receptores acoplados a proteínas G CRF1 (CRHR1) y CRF2 (CRHR2). Se han identificado tres variantes funcionales de empalme para el receptor de CRHR2 de mamíferos, aunque la caracterización farmacológica de estas variantes de empalme no reveló diferencias importantes entre ellas.
Las células GeneBLAzer™ CRHR1 CHO-K1 DA y CRHR1-CRE-bla CHO-K1 se envía en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción o descongelar para su uso inmediato.
Contenido:
Kit de ensayo GeneBLAzer™ CRHR1 CHO-K1 DA
Cada sistema contiene suficientes células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye:
•Células CRHR1 CHO-K1 DA
•Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg
•Solución D, 1 ml
•Dos protocolos
•Certificado de análisis
Células GeneBLAzer™ CRHR1 CHO-K1 DA
Cada sistema contiene suficientes células de división detenida (DA) para ensayar en 10 placas de 384 pocillos (el kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
Células•CRHR1 CHO-K1 DA
•Un protocolo
•Certificado de análisis
Células GeneBLAzer™ CRHR1-CRE-bla CHO-K1
(el kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
•Células CRHR1-CRE-bla CHO-K1
•Un protocolo
•Certificado de análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_004382.2 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Método de detección | Fluorescente |
| ID de gen (Entrez) | 1394 |
| Símbolo de gen | CRHR1 |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Cantidad | 1 placa |
| Gen marcador | BLA (betalactamasa) |
| Mostrar más |