Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CNR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Código de producto. 10455185
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
10455185 2 x 106 células cada uno
1 options
Código de producto. 10455185
Marca: Thermo Scientific™ K1529
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
GeneBLAzer™ CNR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Cannabinoid Receptor 1 (CNR1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
GeneBLAzer™ CNR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Cannabinoid Receptor 1 (CNR1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1537) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor of Activated T-cells (NFAT) response element and the Promiscuous G protein, Gα15.
The GeneBLAzer™ CNR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of CP-55,940. In addition, GeneBLAzer™ CNR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
The cannabinoid receptors are a family of GPCRs named after their endogenous ligand Delta9-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC). Delta9-THC is the psychoactive component of Cannabis sativa (marijuana). CNR1 is present in many tissues throughout the body. The highest concentrations of cannabinoid receptors are in the neurons of the brain, the hippocampus, cerebral cortex, basal ganglia, and the cerebellum. Low-level expression occurs in the lung, testis, and uterus, as well as vascular tissue. Delta9-THC and CP55,940 are endogenous agonists of the CNR1 pathway. Several Delta9-THC and CP55,940 analogs have been synthesized, including HU 210 and WIN 55,212-2. The CNR1 and CNR2 receptors have equal affinity for cannabinoid agonists, but several antagonists that are subtype selective have been synthesized. Examples of these antagonists are AM251, LY-320135, and SR 141716A.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso NM_016083
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Contenido:
Células K1529 GeneBLAzer™ CNR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1
(El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
• Células GeneBLAzer™ CNR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1
• Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ CNR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1
• Certificado de análisis
Almacenamiento:
Las células GeneBLAzer™ CNR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) FRET
Símbolo de gen CNR1
Incluye Células CNR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo CNR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis
Estado de la población Origen del clon unicelular
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 2 x 106 células
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Entrada diana CNR1
Tipo Célula CNR1-G alpha 15-NFAT- CHO-K1
Línea de células CHO-K1
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.