Learn More
Thermo Scientific™ Línea celular de control positivo GeneBLAzer™ CMV-bla Jurkat
Descripción
Se obtuvo una población estable usando 1 mg/ml de selección de Geneticin™ (G418) seguida del aislamiento de un clon mediante la clasificación celular activada por fluorescencia (FACS).
Las células de CMV-bla Jurkat pueden usarse como un control positivo para experimentos de expresión de betalactamasa. Cuando las células se cargan con sustrato de CCF2-AM o CCF4-AM y se excitan con luz de 409 nm, emitirán una fluorescencia azul.
Especificaciones
Especificaciones
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | La línea celular de control positivo GeneBLAzer™ CMV-bla Jurkat se envía en hielo seco y debe almacenarse en nitrógeno líquido. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Cantidad | 1 vial |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Tipo | Línea celular de control positiva |
| Línea de células | Jurkat |
| System Type | CellSensor™ |
| Druggable Target | GPCR, Vías de señalización |