Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRB3-CRE-bla CHO-K1 Cells
Descripción
GeneBLAzer™ ADRB3-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adrenrgic Beta 3 Receptor (ADRB3) (Accession No. NM_000025.1) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1535) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE).
The GeneBLAzer™ ADRB3-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of Isoproterenol. In addition, GeneBLAzer™ ADRB3-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_000025.1 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: Células K1745 GeneBLAzer™ ADRB3-CRE-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ ADRB3-CRE-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ ADRB3-CRE-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células GeneBLAzer™ ADRB3-CRE-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | ADRB3 |
| Incluye | Células ADRB3-CRE-bla CHO-K1, protocolo de ensayo ADRB3-CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Mostrar más |