Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADRB2-CRE-bla CHO-K1 Cells
Descripción
The GeneBLAzer™ ADRB2-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adrenergic Beta-2 Receptor (ADRB2), (Accession No. NM_000024.3) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the cAMP response element (CRE).
The ADRB2-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of Isoproterenol. In addition, ADRB2-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_000024.3 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | (Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: o Células GeneBLAzer ™ ADRB2-CRE-bla CHO-K1 o Protocolo de ensayo GeneBLAzer ™ ADRB2-CRE-bla CHO-K1 o Certificados de análisis Las células GeneBLAzer™ ADRB2-CRE-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | GPCR |
| Símbolo de gen | ADRB2 |
| Incluye | Células ADRB2-CRE-bla CHO-K1, protocolo de ensayo ADRB2-CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Mostrar más |