Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA
Descripción
The GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human Adrenergic Alpha-1A Receptor (ADRA1A), (Accession No. NM_000680) stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1078) contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of the NFAT response element.
Both ADRA1A CHO-K1 DA cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of Phenylephrine. In addition, ADRA1A-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_000680 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células de división detenida |
| Contenido y almacenamiento | Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: o Células GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1DA o Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg o Solución D o Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G o Certificado de análisis Las células GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Descripción | Kit de ensayo GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA, 1 placa, cantidad de células ∽4 800 000 células/vial, línea de células CHO-K1, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), sistema GeneBLAzer™, almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR |
| Símbolo de gen | ADRA1A |
| Incluye | Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar 1 una placa de 384 pocillos. (Otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1 DA, kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 μg, solución D, protocolo de ensayo GeneBLAzer™ ADRA1A CHO-K1, protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, certificado de análisis |
| Estado de la población | Conjunto de células estables |
| Mostrar más |