Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADORA3-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells
Descripción
GeneBLAzer™ ADORA3-Ga15-NFAT-bla CHO-K1 cells contain the human Adenosine A3 Receptor (ADORA3) stably integrated into the GeneBLAzer™ Ga15-NFAT-bla CHO-K1 cell line. The GeneBLAzer™ Ga15-NFAT-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1537) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the NFAT Response Element and a promiscuous G protein, Ga15. GeneBLAzer™ ADORA3-Ga15-NFAT-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of NECA.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_000677.2 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Células K1837 GeneBLAzer™ ADORA3-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células GeneBLAzer™ ADORA3-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo GeneBLAzer™ ADORA3-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Las células GeneBLAzer™ ADORA3-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Símbolo de gen | ADORA3 |
| Clase de proteínas humanas | Receptor acoplado a proteína G (GPCR) |
| Incluye | Células ADORA3-Gα15-NFAT-bla CHO-K1, protocolo de ensayo ADORA3-Gα15-NFAT-bla CHO-K1, certificado de análisis |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Mostrar más |