Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ pYES1L Vector with Sapphire™ Technology
Descripción
El vector pYES1L GeneArt™ con Sapphire Technology™ es un vector de transporte BAC⁄YAC linealizado de 9,3 Kb listo para usar que se utiliza para ensamblar fragmentos de ADN con el sistema de ensamble genético GeneArt™ High-Order (n.º de referencia A13285 y A13286). El vector tiene la capacidad de clonar hasta 110 Kb de fragmentos de ADN. Este producto solo incluye el vector pYES1L linealizado GeneArt™ con Sapphire Technology™.
Algunas de las características y elementos clave del vector pYES1L GeneArt™ con Sapphire Technology™ incluyen:
Algunas de las características y elementos clave del vector pYES1L GeneArt™ con Sapphire Technology™ incluyen:
- TRP1 para permitir la selección de transformantes de levadura en un medio con deficiencia de triptófano
- Origen ARS⁄CEN para permitir el mantenimiento estable de la construcción en levadura
- F’ para conjugación
- oriT para el mantenimiento de construcciones grandes en E. coli
- Resistencia a la espectinomicina para la selección en E. coli
- 6 sitios de restricción convenientes y validados que flanquean la región de clonación
Especificaciones
Especificaciones
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Espectinomicina |
| Método de clonación | Clonación perfecta |
| Contenido y almacenamiento | El producto contiene 5 viales del vector pYES1L lineal GeneArt™ con Sapphire Technology™ a una concentración de 50 ng⁄ml. Cada vial contiene suficiente plásmido para dos reacciones de clonación utilizando el sistema de ensamble genético GeneArt™ High-Order (debe adquirirse por separado). Almacene el producto a -80 °C. Se garantiza la estabilidad de este vector durante seis meses si se almacena adecuadamente. |
| Tipo de muestra | ADN |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación |
| Número de fragmentos | Hasta 10 fragmentos |
| Línea de productos | GeneArt |
| Cantidad | 10 reacciones |
| Origen de replicación | ARS⁄CEN, oriT |
| Marcador de selección eucariota | TRP1 |
| Mostrar más |