Learn More
Invitrogen™ GeneArt™ High-Order Genetic Assembly System
Descripción
El sistema de ensamble genético GeneArt™ High Order es un kit altamente eficiente para el ensamblaje simultáneo y perfecto de hasta 10 fragmentos de ADN, con un total de hasta 110 kbp de longitud, en cualquier vector. El sistema depende de la capacidad de las levaduras para tomar y recombinar fragmentos de ADN con alta eficiencia. Esto reduce en gran medida la manipulación in vitro del ADN y elimina la necesidad de tratamientos enzimáticos, como la restricción y la ligadura, al tiempo que permite realizar fusiones precisas de secuencias de ADN. El kit contiene materiales para la transformación y purificación a partir de levadura (disponible con o sin medios selectivos de levaduras), y E. coli competente para la amplificación plasmídica de clones correctos.
Para la clonación de 1 a 4 fragmentos de ADN de tamaño limitado, y si prefiere un enfoque in vitro, considere el uso del kit de clonación y ensamblaje GeneArt™ Seamless (n.º de referencia A13288).
Cree fácilmente nuevas construcciones específicas a partir de diversos fragmentos de ADN
El sistema de ensamblaje genético GeneArt™ High-ORder aprovecha la recombinación asociada a la transformación (TAR) en la levadura Saccharomyces cerevisae para unir fragmentos de ADN preexistentes u oligonucleótidos químicamente sintetizados en una sola molécula recombinante. Los fragmentos de ADN y el vector linealizado se unen en base a la homología de terminaciones compartida. Si no existe tal homología de terminaciones entre piezas, estas pueden «coserse» junto con los linadores de recombinación, oligonucleótidos sintéticos de ADN que proporcionan homología de terminaciones entre dos fragmentos de ADN no relacionados. El proceso es muy eficiente, no plantea problemas y no deja secuencias adicionales después del ensamblaje. Aunque se ha demostrado que funciona hasta 0,5 Mb y 50 fragmentos de ADN, este producto se ha optimizado para hasta 110 Kb y 10 fragmentos de ADN en un vector.
Verificación simple de clones
Para minimizar el trabajo que se realiza en levaduras, los clones recombinantes de levaduras se someten a un protocolo simplificado de extracción de ADN de 10 minutos. El paso de extracción produce moléculas ensambladas en cantidad suficiente para realizar la verificación PCR de colonias de las uniones, así como la transformación directa de células de E. coli para un análisis posterior. El tampón de lisis patentado y los gránulos de vidrio necesarios para la extracción se incluyen en el kit. Para la selección de clones recombinantes de levadura ofrecemos un kit selectivo de medios de levadura, medio de CSM para células de levadura Mav203 (n.º de referencia A13292).
Consideraciones para elegir un vector de clonación
El sistema de ensamblaje genético GeneArt™ HIgh-Order requiere vectores de transporte que tengan una gran capacidad y sean compatibles con levaduras y E coli (es decir, vectores de transporte BAC-YAC). Este producto no incluye un vector de clonación, pero ofrecemos un vector de clonación lineal listo para usar por separado llamado vector pYES1L GeneArt™ con Sapphire Technology™ (n.º de referencia A13287). También puede utilizar su propio vector, pero debe ser compatible con el sistema de ensamblaje genético High-Order. Esta compatibilidad se puede lograr fácilmente con el casete de conversión de vectores GeneArt™ High-Order (n.º de referencia A13291).
Eficacia de la clonación
En el ensamblaje GeneArt™ High-Order los principales factores que influyen en la eficiencia de la clonación son el tamaño de los elementos de ADN, la cantidad de ellos que no tienen homología de terminaciones, el tamaño total de la molécula final y la calidad y especificidad del fragmento. El extremo terminal de los fragmentos de PCR (salientes A o romos) no afecta a la eficacia de la clonación.
La eficacia típica de clonación para diferentes cantidades de fragmentos con homología terminal ensamblada en el vector pYES1L GeneArt™ con Sapphire Technology™ son las siguientes:
Las eficacias comunes de clonación para fragmentos preexistentes, sin homología terminal, ensambladas en el vector pYES1L GeneArt™ con Sapphire Technology™ usando oligonucleótidos de ADN «cosidos» son:
Diseñe su clonación en sílice
Un paso clave en la clonación GeneArt™ High-Order es el correcto diseño de fragmentos y de oligonucleótidos con la homología y el espacio adecuados para ayudarle a garantizar el montaje correcto de su clon. Con el fin de simplificar y acelerar el proceso de diseño, proporcionamos una herramienta gratuita en línea para ayudarle a diseñar su experimento en sílice. La herramienta comprueba la compatibilidad del diseño experimental con las especificaciones del producto, diseña oligonucleótidos de ADN para la amplificación de PCR o para la unión de los diferentes elementos que se van a clonar y presenta al usuario una representación gráfica del vector así como una secuencia anotada descargable en formato GenBank, compatible con el software Vector NTI™.
Aplicaciones
El sistema de ensamblaje genético GeneArt™ High-Order está diseñado para potenciar los experimentos de clonación y ensamblaje de ADN en una amplia gama de aplicaciones de biología molecular y biología sintética, entre otras. El producto permite la creación de vectores de expresión modulares, con piezas intercambiables, y se puede utilizar para realizar una variedad de tareas que de otro modo requerirían múltiples pasos. Use el kit simplemente para construir proteínas de fusión, eliminar, reemplazar o agregar elementos de ADN como sitios de restricción, clonar grandes fragmentos de ADN preexistentes sin homología de terminaciones y muchas otras técnicas que requieren la manipulación de secuencias genéticas.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
- Fácil y potente: clone hasta 10 fragmentos de ADN, con la secuencia de su elección, de forma simultánea en un único vector (hasta 110 Kbp); sin restricciones de digestión, ligadura ni emplazamientos de recombinación necesarios.
- Precisión y eficacia: diseñado para permitirle clonar lo que quiera, donde quiera y en la orientación que desee, y obtener hasta un 90 % de clones correctos sin dejar secuencias extra
- Flexibilidad: utilice nuestro vector lineal, un vector de su elección o clone fragmentos de ADN preexistentes sin homología de terminaciones sin más modificaciones
- Herramientas gratuitas: diseñe oligonucleótidos de ADN y más con nuestra interfaz gratuita que le guiará paso a paso por su proyecto
- Diversas aplicaciones: optimice muchas técnicas de biología sintética y biología molecular mediante la combinación, la adición, la eliminación o el intercambio rápidos de segmentos de ADN
Para la clonación de 1 a 4 fragmentos de ADN de tamaño limitado, y si prefiere un enfoque in vitro, considere el uso del kit de clonación y ensamblaje GeneArt™ Seamless (n.º de referencia A13288).
Cree fácilmente nuevas construcciones específicas a partir de diversos fragmentos de ADN
El sistema de ensamblaje genético GeneArt™ High-ORder aprovecha la recombinación asociada a la transformación (TAR) en la levadura Saccharomyces cerevisae para unir fragmentos de ADN preexistentes u oligonucleótidos químicamente sintetizados en una sola molécula recombinante. Los fragmentos de ADN y el vector linealizado se unen en base a la homología de terminaciones compartida. Si no existe tal homología de terminaciones entre piezas, estas pueden «coserse» junto con los linadores de recombinación, oligonucleótidos sintéticos de ADN que proporcionan homología de terminaciones entre dos fragmentos de ADN no relacionados. El proceso es muy eficiente, no plantea problemas y no deja secuencias adicionales después del ensamblaje. Aunque se ha demostrado que funciona hasta 0,5 Mb y 50 fragmentos de ADN, este producto se ha optimizado para hasta 110 Kb y 10 fragmentos de ADN en un vector.
Verificación simple de clones
Para minimizar el trabajo que se realiza en levaduras, los clones recombinantes de levaduras se someten a un protocolo simplificado de extracción de ADN de 10 minutos. El paso de extracción produce moléculas ensambladas en cantidad suficiente para realizar la verificación PCR de colonias de las uniones, así como la transformación directa de células de E. coli para un análisis posterior. El tampón de lisis patentado y los gránulos de vidrio necesarios para la extracción se incluyen en el kit. Para la selección de clones recombinantes de levadura ofrecemos un kit selectivo de medios de levadura, medio de CSM para células de levadura Mav203 (n.º de referencia A13292).
Consideraciones para elegir un vector de clonación
El sistema de ensamblaje genético GeneArt™ HIgh-Order requiere vectores de transporte que tengan una gran capacidad y sean compatibles con levaduras y E coli (es decir, vectores de transporte BAC-YAC). Este producto no incluye un vector de clonación, pero ofrecemos un vector de clonación lineal listo para usar por separado llamado vector pYES1L GeneArt™ con Sapphire Technology™ (n.º de referencia A13287). También puede utilizar su propio vector, pero debe ser compatible con el sistema de ensamblaje genético High-Order. Esta compatibilidad se puede lograr fácilmente con el casete de conversión de vectores GeneArt™ High-Order (n.º de referencia A13291).
Eficacia de la clonación
En el ensamblaje GeneArt™ High-Order los principales factores que influyen en la eficiencia de la clonación son el tamaño de los elementos de ADN, la cantidad de ellos que no tienen homología de terminaciones, el tamaño total de la molécula final y la calidad y especificidad del fragmento. El extremo terminal de los fragmentos de PCR (salientes A o romos) no afecta a la eficacia de la clonación.
La eficacia típica de clonación para diferentes cantidades de fragmentos con homología terminal ensamblada en el vector pYES1L GeneArt™ con Sapphire Technology™ son las siguientes:
- >El 90 % para cinco fragmentos de ADN de 10 Kb cada uno
- >El 90 % para 10 fragmentos de ADN de 5 Kb cada uno.
- >El 50 % para 10 fragmentos de ADN de 10 Kb cada uno.
Las eficacias comunes de clonación para fragmentos preexistentes, sin homología terminal, ensambladas en el vector pYES1L GeneArt™ con Sapphire Technology™ usando oligonucleótidos de ADN «cosidos» son:
- >El 90 % para un fragmento de 10 Kb
- > 75 % para dos fragmentos de ADN de 10 Kb cada uno
Diseñe su clonación en sílice
Un paso clave en la clonación GeneArt™ High-Order es el correcto diseño de fragmentos y de oligonucleótidos con la homología y el espacio adecuados para ayudarle a garantizar el montaje correcto de su clon. Con el fin de simplificar y acelerar el proceso de diseño, proporcionamos una herramienta gratuita en línea para ayudarle a diseñar su experimento en sílice. La herramienta comprueba la compatibilidad del diseño experimental con las especificaciones del producto, diseña oligonucleótidos de ADN para la amplificación de PCR o para la unión de los diferentes elementos que se van a clonar y presenta al usuario una representación gráfica del vector así como una secuencia anotada descargable en formato GenBank, compatible con el software Vector NTI™.
Aplicaciones
El sistema de ensamblaje genético GeneArt™ High-Order está diseñado para potenciar los experimentos de clonación y ensamblaje de ADN en una amplia gama de aplicaciones de biología molecular y biología sintética, entre otras. El producto permite la creación de vectores de expresión modulares, con piezas intercambiables, y se puede utilizar para realizar una variedad de tareas que de otro modo requerirían múltiples pasos. Use el kit simplemente para construir proteínas de fusión, eliminar, reemplazar o agregar elementos de ADN como sitios de restricción, clonar grandes fragmentos de ADN preexistentes sin homología de terminaciones y muchas otras técnicas que requieren la manipulación de secuencias genéticas.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | MaV203, TOP10 |
| Método de clonación | Clonación perfecta |
| Contenido y almacenamiento | El sistema tiene suficientes reactivos para 10 reacciones de ensamble y un control. Componentes: Células competentes de levaduras One Shot™ MaV203, células de E. coli electrocompetentes One Shot™ TOP10, solución de acetato de litio⁄PEG, medio S.O.C., vector de clonación de control e inserción para ensamble de ADN, controles de vector superenrollados para transformación, tampón de lisis y gránulos de vidrio. Este kit no incluye un vector de clonación o un medio de crecimiento de levaduras. Para su comodidad, este producto también está disponible con 2 litros de medio de agar CSM para levaduras con el número de referencia A13286. Almacene el módulo de - 80 °C a - 80 °C y el resto de reactivos a temperatura ambiente (tampón de lisis, gránulos de vidrio y medio S.O.C.). |
| Descripción | Sistema de ensamble genético GeneArt High Order |
| Formato | Kit |
| Tipo de muestra | ADN |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación |
| Número de fragmentos | Hasta 10 fragmentos |
| Línea de productos | GeneArt |
| Tipo de producto | Kit de sistema de montaje genético |
| Mostrar más |