Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Gold Buffer & MgCl2
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Gold Buffer and MgCl2 is formulated to provide flexible, efficient activation of AmpliTaq Gold DNA Polymerase, resulting in highly specific, robust PCR amplification. The ionic strength and pH of GeneAmp 10X PCR Gold Buffer has been optimized to provide a wider activation temperature and time range when used in with AmpliTaq Gold DNA Polymerase.
Diluido al 1:10, el tampón GeneAmp10X PCR Gold proporciona un pH y la fuerza iónica óptimos para la activación y amplificación de PCR con ADN polimerasa AmpliTaq Gold, lo que garantiza el máximo rendimiento.
- Disponible en dos cómodos tamaños
- Sin iones de magnesio y sin gelatina
- Se proporciona una solución separada de MgCl 2
- Al utilizarse juntos, el tampón GeneAmp 10X PCR II y la solución MgCI2 ofrecen más versatilidad en la optimización de la concentración de iones de magnesio para lograr una amplificación de PCR óptima con cualquier conjunto específico de primers y plantilla de ADN
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR de inicio en caliente, PCR, PCR y PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10X |
| Contenido y almacenamiento | • 2 x 75 ml tampón de PCR GeneAmp Gold 10X • 2 x 75 ml 25 mm MgCl2 Almacénese entre -15 y -25 °C. |
| Formato | Kit |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| Tipo de producto | Tampón de PCR Gold 10X |
| Cantidad | 2 x 75 mL |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
| Volumen | 2 x 75 mL |