Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Gold Buffer & MgCl2
Código de producto. 10536745 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Volumen:
6 x 1,5 mL
2 x 75 mL
Tamaño de la unidad:
150 ml
9 ml
Código de producto. Volumen unitSize
10536745 2 x 75 mL 150 ml
10608095 6 x 1,5 mL 9 ml
2 options
Código de producto. 10536745
Marca: Applied Biosystems™ 4379874
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Gold Buffer is formulated to provide flexible, efficient activation of AmpliTaq Gold DNA Polymerase, resulting in highly specific, robust PCR amplification.
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Gold Buffer and MgCl2 is formulated to provide flexible, efficient activation of AmpliTaq Gold DNA Polymerase, resulting in highly specific, robust PCR amplification. The ionic strength and pH of GeneAmp 10X PCR Gold Buffer has been optimized to provide a wider activation temperature and time range when used in with AmpliTaq Gold DNA Polymerase.
Diluido al 1:10, el tampón GeneAmp10X PCR Gold proporciona un pH y la fuerza iónica óptimos para la activación y amplificación de PCR con ADN polimerasa AmpliTaq Gold, lo que garantiza el máximo rendimiento.
  • Disponible en dos cómodos tamaños
  • Sin iones de magnesio y sin gelatina
  • Se proporciona una solución separada de MgCl 2
  • Al utilizarse juntos, el tampón GeneAmp 10X PCR II y la solución MgCI2 ofrecen más versatilidad en la optimización de la concentración de iones de magnesio para lograr una amplificación de PCR óptima con cualquier conjunto específico de primers y plantilla de ADN
Consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR de inicio en caliente, PCR, PCR y PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento • 2 x 75 ml tampón de PCR GeneAmp Gold 10X
• 2 x 75 ml 25 mm MgCl2
Almacénese entre -15 y -25 °C.
Formato Kit
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Tipo de producto Tampón de PCR Gold 10X
Cantidad 2 x 75 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Volumen 2 x 75 mL
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.