Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer
Código de producto. p-4919373 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1,5 mL
6 x 1,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10219244 1,5 mL cada uno
10125605 6 x 1,5 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10219244
Marca: Applied Biosystems™ N8080006
Optimizado para su uso con ADN polimerasa AmpliTaq para ofrecer una sólida amplificación de PCR
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification.
  • Optimizado para su uso con ADN polimerasa AmpliTaq, que ofrece el máximo rendimiento de PCR
  • Disponible en dos cómodos tamaños
  • El tampón para PCR GeneAmp 10X I contiene 15 mm MgCl2
  • Diluido a 1:10, proporciona un pH y una fuerza iónica óptimos para la amplificación de PCR con ADN polimerasa AmpliTaq
consulte en el manual del usuario o el prospecto del envase la licencia de etiqueta limitada y la información de marca comercial.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón PCR
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Cantidad 1,5 mL
Incluye 1,5 ml del tampón para PCR I GeneAmp™ 10X (contiene 15 mm de MgCl2).
Almacenar a entre -15 y -25 °C.