Learn More
Agilent BioTek Complemento del módulo de recuento de puntos Gen5
Shop All Agilent BioTek Products
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Solo Gen5 Image Prime
Unit Size:
cada uno
Description
- Potente función de lectura de microplacas, que permite aplicaciones desde la cuantificación de microvolúmenes de ácidos nucleicos hasta ensayos cinéticos a largo plazo basados en células.
- La utilidad de espectros de fluoróforos ofrece >100 espectros de fluoróforos, lo que hace que el emparejamiento de cubos de filtros sea rápido y fácil.
- La lógica condicional mejorada añade una potente funcionalidad para la transformación de datos, los valores de corte y la validación con rechazo más atípico automatizado y operadores de fórmula ampliados.
- Mejora del tamaño de los archivos, de las herramientas de clasificación y de búsqueda para trabajar con la base de datos de Gen5 y con la base de datos de archivos de muestra.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Solo Gen5 Image Prime |
| Tipo | Software |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction