Learn More
Agilent BioTek Gen5 Microplate Reader and Imager Software
Para utilizar con lectores multimodo de adquisición de imágenes.
Marca: Agilent BioTek GEN5IPRIME
Descripción
- Ofrece una combinación única de potencia y facilidad de uso que impulsa productividad y ahorra tiempo.
- Ayuda a transformar datos e imágenes sin procesar en resultados significativos.
- Realiza análisis de imágenes intracelulares de gran aumento a ELISA básico.
Recopile y analice datos de forma rápida y sencilla.
- Inicio rápido con >150 protocolos preparados disponibles en Gen5 y en línea.
- Modos de lectura de punto final, cinética, exploración del área del pozo y exploración espectral.
- La exportación rápida con un solo botón envía los datos directamente a Excel, sin necesidad de realizar varios pasos.
- Protocolos predefinidos de placas de microvolumen Take3 para la cuantificación directa de muestras de 2 μl.
Explore, cree imágenes y analice la actividad intra e intercelular.
- Adquiera imágenes de alta calidad de 1,25x a 100x con Lionheart FX y hasta 60x con Cytation.
- Combine rápidamente los pasos de adquisición de imágenes y los pasos de detección multimodo para obtener y analizar rápidamente los datos fenotípicos y cuantitativos.
- Funciones avanzadas como la unión de imágenes, la proyección en Z y el contraste de fase digital.
- Importe archivos de imagen de otros programas para su análisis en Gen5.
Formación de imágenes: Métodos y procesos
- Recuento y análisis de células automatizados con estadísticas de imágenes.
- Realización de vídeos con lapsos temporales sin alineación de imagen automatizada.
- Captura de montajes, unión de imágenes.
- Apilamiento en Z y proyección en Z.
- Imágenes de alta velocidad, agrupamiento de imágenes para una cinética rápida.
Herramientas de control de calidad y validación.
- Totalmente validado en Agilent BioTek.
- El paquete de validación Gen5 proporciona un enfoque eficiente paso a paso para facilitar la validación interna.
- Compatible con el completo lector de microplacas IQ/OQ/PQ (paquetes de cualificación de productos) para ayudar a acelerar la cualificación del instrumento.
- Gen5 IVD y Gen5 IVD Image+ tienen capacidad de control de calidad, funciones de seguridad y protocolos de validación para mayor comodidad y eficiencia.
Gen5 Image Prime para la obtención de imágenes de células
- Ofrece una potente herramienta de adquisición y análisis de imágenes para su uso con los lectores multimodo de adquisición de imágenes de células Cytation y los sistemas de adquisición de imágenes de células automatizados Lionheart FX.
- Recuento celular, análisis de subpoblación, características de análisis avanzado.
- La combinación de varios modos y pasos de imágenes en un solo protocolo permite la selección de aciertos para obtener una mayor eficacia en la adquisición de imágenes, sin necesidad de recopilar datos innecesarios.
- Procesamiento y análisis de imágenes que incluyen proyección en Z, la unión de imágenes, la selección de aciertos y el contraste de fase digital, además de funciones avanzadas como máscara secundaria, umbral dinámico y análisis de subpoblación.
- Grabador en vídeo integrado para secuencias de imágenes cinéticas adquiridas.
- Adquisición de imágenes de fluorescencia, campo claro, campo claro en color y contraste de fase.
- Importe archivos de imagen de otros programas para su análisis en Gen5.
Cumplimiento de GxP con Gen5 Secure
- Para entornos de laboratorio regulados, Gen5 Secure ofrece funcionalidades para ayudar a cumplir con los requisitos de 21 CFR Parte 11.
- Ofrece control de imágenes para el lector automático de células vivas Lionheart FX y los lectores multimodo de adquisición de imágenes de células Cytation.
- Incluye procesamiento y análisis de imágenes que incluyen proyección en Z, unión de imágenes, selección de aciertos y contraste de fase digital.
- Las características avanzadas incluyen máscara secundaria, umbral dinámico y análisis de subpoblación.
- Control completo del lector y análisis de datos para todos los lectores de microplacas Agilent BioTek.
- Incluye características diseñadas para ayudar a los laboratorios a mantener los requisitos críticos de GxP, incluido 21 CFR Parte 11.
- Firma electrónica para verificación de datos, aprobación, autorización y otros eventos personalizables.
- Las pistas de auditoría de datos, protocolos y sistemas rastrean y registran las acciones con comentarios personalizables.
- Asignación de permisos de usuario a varios niveles con una lista muy granular de funciones protegibles.
- Se pueden definir varios grupos, con varios usuarios y permisos.
- El bloqueo y restablecimiento del usuario y la caducidad de la contraseña son personalizables.
- Notificaciones por correo electrónico para eventos definidos por el administrador.
- Configuración de inicio de sesión único disponible.
- Se pueden asignar varios administradores.
Requisitos del sistema informático
- Versión de 64 bits de Window 7 o Windows 10 Professional
- Intel procesador Core i5 (4.a generación) o superior
- Intel 8 USB Chipset o superior
- 8 GB de RAM o superior
- 128 GB de espacio en el disco duro o superior
- Resolución del monitor de 1600 x 900
- Teclado y ratón
Software (Lionheart FX requiere Gen5 3.0 o superior)
- Microsoft Internet Explorer v 9.0 o posterior (para ayuda en línea)
- Microsoft Excel para exportación rápida y PowerExport: Gen5 3.0: Excel 2007 (solo edición de 32 bits) o Excel 2010 - 2016 (ediciones de 32 y 64 bits); Gen5 2.0: Excel 2007 - 2016 (solo ediciones de 32 bits)
Conectividad
- Puerto USB 3 para cámara
- Puerto USB 2 o 3 para el instrumento
Especificaciones
Lectores multimodo de imágenes | |
Gen5 Image Prime |