Learn More
Agilent BioTek Software de análisis y recopilación de datos Gen5
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16592342 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
Software de análisis de datos Gen5 AL2
Software de análisis de datos Gen5 AL3
Software de análisis de datos Gen5 AL4
Software de análisis de datos Gen5 IVD
Software de análisis de datos Gen5 Secure Prime
Software de análisis de datos Gen5 Secure+
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16592342
Marca: Agilent BioTek GEN5SECUREIPRIME
El software de análisis y recopilación de datos Gen5 tiene una interfaz contemporánea que proporciona un fácil acceso a todas las funciones principales del software, incluyendo parámetros de lectura, diseño de placas, reducción de datos, ayuda en línea, asistentes, tutoriales y protocolos de muestra.
  • Los botones de inicio rápido de la pantalla de bienvenida proporcionan enlaces a archivos usados recientemente, protocolos preprogramados y otras funciones clave como Lectura rápida y Prueba del sistema
  • Las herramientas StepWise permiten combinaciones ilimitadas de pasos de procedimiento y criterios de reducción de datos para una amplia variedad de aplicaciones en un secuencia lógica y claramente definida que se ve fácilmente en la pantalla
  • Analizar datos en una sola placa o en varias placas en un experimento
  • Los generadores de informes y PowerExport son herramientas de salida rápidas y flexibles para producir informes listos para publicación mediante matrices de datos, tablas de estadísticas, protocolos e información de placas
  • En conformidad con la normativa 21 CFR Apartado 11, Gen5 Secure proporciona protección de sistemas, datos y protocolos
  • Las múltiples definiciones de usuario y niveles de permiso facilitan la tarea de cumplir con las políticas de laboratorio
Requisitos del sistema
  • Windows XP o Windows 2000 (ediciones Professional)
  • Procesador Pentium III-Class PC (o compatible) (500 MHz o superior)
  • 512 MB de RAM o superior
  • 2 GB de espacio en el disco duro o superior
  • Resolución XGA a 1024 x 768 o superior
  • Unidad legible de CD-ROM
  • Teclado
  • Ratón
  • Microsoft Internet Explorer v 5.0 o superior (para ayuda en línea)
  • Microsoft Excel 2000 o posterior (para la función PowerExport)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo Software de análisis de datos Gen5 Secure Prime
Para utilizar con (equipo) Lectores multimodo de imágenes
Tipo Software de análisis y recopilación de datos