Descripción
Immunogen sequence: SILSVKESCI ANSGSDCTSH LSKDLPGIPL QNESRDSKIL KGDQLLQEDY KVNTSVPYSV SNTVVKTCNV RPPNTALDHS RKVDMQTTRK ILMKKSVCLD RHSSDEQSAP VFGKAKYTTQ RMKHSSQKHN SSHFKESGHN KLSSPKI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 50%, Rat - 47%.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GEN1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | GEN1 |
| N.º de referencia del gen | Q17RS7 |
| Alias de gen | 5830483C08Rik; Flap endonuclease GEN homolog 1; Gen; Gen endonuclease homolog 1; Gen homolog 1, endonuclease; Gen homolog 1, endonuclease (Drosophila); GEN1; GEN1 Holliday junction 5' flap endonuclease; GEN1, Holliday junction 5' flap endonuclease; Holliday junction resolvase; RGD1559792 |
| Símbolos de los genes | GEN1 |
| Mostrar más |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.