Learn More
Geminin Antibody (CPTC-GMNN-1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
Geminin Monoclonal antibody specifically detects Geminin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Geminin |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CPTC-GMNN-1 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Gem, geminin, geminin, DNA replication inhibitor, RP3-369A17.3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human full-length protein (Uniprot: O75496) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |