Descripción
The GEMIN5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GEMIN5. This antibody recognizes human antigen. The GEMIN5 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GEMIN5 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | DKFZp586M1824, Gem associated protein 5, GEMIN5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 100 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 25929 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |