missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GEMIN4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16870114 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16870114 20 μL 20 microlitros
16860114 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16870114 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 124081AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detects 97-110 kDa GEMIN4.

The product of this gene is part of a large complex localized to the cytoplasm, nucleoli, and to discrete nuclear bodies called Gemini bodies. The complex functions in spliceosomal snRNP assembly in the cytoplasm, and regenerates spliceosomes required for pre-mRNA splicing in the nucleus. The encoded protein directly interacts with a DEAD box protein and several spliceosome core proteins. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined.

Especificaciones

Antígeno GEMIN4
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GEMIN4
N.º de referencia del gen P57678
Alias de gen GEMIN4, HC56, HCAP1, HHRF 1, p97
Símbolos de los genes GEMIN4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GEMIN4 Fusion Protein Ag3099
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50628
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.