missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This antibody detects 97-110 kDa GEMIN4.
The product of this gene is part of a large complex localized to the cytoplasm, nucleoli, and to discrete nuclear bodies called Gemini bodies. The complex functions in spliceosomal snRNP assembly in the cytoplasm, and regenerates spliceosomes required for pre-mRNA splicing in the nucleus. The encoded protein directly interacts with a DEAD box protein and several spliceosome core proteins. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GEMIN4 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.26 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | GEMIN4 |
| N.º de referencia del gen | P57678 |
| Alias de gen | GEMIN4, HC56, HCAP1, HHRF 1, p97 |
| Símbolos de los genes | GEMIN4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?