missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Gemin 4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15929474
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15929474 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15929474

Marca: Invitrogen™ PA566789

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: DLFFSVGNMIP TINHTILFEL LKSLEASGLF IQLLMALPTT ICHAELERFL EHVTVDTSAE DVAFFLDVWW EVMKHKGHPQ DPLLSQFSAM Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 84%, rat 82%.

The product of this gene is part of a large complex localized to the cytoplasm, nucleoli, and to discrete nuclear bodies called Gemini bodies. The complex functions in spliceosomal snRNP assembly in the cytoplasm, and regenerates spliceosomes required for pre-mRNA splicing in the nucleus. The encoded protein directly interacts with a DEAD box protein and several spliceosome core proteins. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Gemin 4
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica GEMIN4
N.º de referencia del gen P57678
Alias de gen 4932415L08Rik; AU015359; component of gems 4; DKFZp434B131; DKFZp434D174; gem (nuclear organelle) associated protein 4; gem nuclear organelle associated protein 4; gem-associated protein 4; GEMIN4; Gemin-4; HC56; HCAP1; HCC-associated protein 1; HHRF-1; p97; RGD1563715
Símbolos de los genes GEMIN4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Gemin 4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105364).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50628
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.