missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gemin 3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15877143
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15877143 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15877143

Marca: Invitrogen PA568734

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Gemin 3 Polyclonal Antibody

Gemin 3 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Gemin 3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica Ddx20
N.º de referencia del gen 0
Alias de gen component of gems 3; DDX 20; DDX20; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 20; DEAD box protein 20; DEAD box protein DP 103; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 20; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 20, 103kD; DEAD/H BOX 20; DEAD-box helicase 20; DEAD-box protein DP103; DKFZP434H052; DP 103; Dp103; GEMIN3; Gemin-3; I79_021005; probable ATP-dependent RNA helicase DDX20; putative ATP-dependent RNA helicase DDX20; regulator of steroidogenic factor 1; ROSF-1; SMN-interacting protein
Símbolos de los genes Ddx20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the middle region of rat Gemin 3.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84473
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.