Learn More
Invitrogen™ Gemin 2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5835), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
217.00€ - 590.00€
Especificaciones
| Antígeno | Gemin 2 |
|---|---|
| Clon | 23GB5835 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30087466
![]() |
Invitrogen™
MA553930 |
100 μL |
590.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30089525
|
Invitrogen™
MA553931 |
20 μL |
217.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Gemin 2 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Gemin 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotEspecificaciones
| Gemin 2 | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O14893, Q9CQQ4, Q9QZP1 | |
| 66603, 84404, 8487 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB5835 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| 1700012N19Rik; Component of gems 2; gem (nuclear organelle) associated protein 2; gem nuclear organelle associated protein 2; gem nuclear organelle associated protein 2 S homeolog; gem-associated protein 2; GEMIN2; Gemin-2; gemin2.S; SIP 1; SIP1; SIP-1; SIP1 delta; sip1-delta; SMN interacting protein 1-delta; SMN interacting protein-1; SMN-interacting protein 1; survival of motor neuron protein interacting protein 1; Survival of motor neuron protein-interacting protein 1; survivor of motor neuron protein interacting protein 1; XELAEV_18042638mg | |
| A synthesized peptide derived from human Gemin 2 (11-71AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GEMIN2 |