Learn More
Clorhidrato de Gemcitabina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7214387 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15780899 1 g 1 g
15790899 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15780899
Marca: Thermo Scientific Acros 461060010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122111-03-9 | C9H12ClF2N3O4 | 299.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122111-03-9
Fórmula molecular C9H12ClF2N3O4
Peso molecular (g/mol) 299.66
Clave InChI OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,2-dihidropirimidin-2-ona
SMILES [H+].[Cl-].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)C1(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gemcitabine hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol, practically insoluble in ethanol and other polar, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.66
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gemcitabine hydrochloride, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gemcitabine hydrochloride