Learn More
Polvo de goma de Gellan, MP Biomedicals™
Código de producto. 11400666 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400666 1 kg 1 Kg
11425853 100 g -
11435853 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400666 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0218010601
Se utiliza como agente gelificante en lugar del agar en medios microbiológicos. El polvo de goma de Gellan, MP Biomedicals, es un polisacárido soluble en agua producido por Pseudomonas elodea, una bacteria. Se utiliza en diversas matrices de inmovilización y como aditivo alimentario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71010-52-1
Fórmula molecular (C24H38O20)A
Sinónimo Agar substitute gelling agent
Especificaciones
Cantidad 1 kg
Forma física Polvo