Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de tinción azul GelCode™
Código de producto. 11805105 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
3,5 L
Tamaño de la unidad:
500 ml
cada uno
Código de producto. 11805105
Marca: Thermo Scientific™ 24592
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El reactivo de tinción azul GelCode es una tinción de proteínas lista para usar basada en el colorante coloidal Coomassie G-250 que proporciona una detección de nanogramos de concentración en geles de poliacrilamida y para la detección en transferencia.
El reactivo de tinción azul GelCode es una tinción de proteínas lista para usar basada en el colorante coloidal Coomassie G-250 que proporciona una detección de nanogramos de concentración en geles de poliacrilamida y para la detección en transferencia. Este reactivo exclusivo tiñe solo proteínas y permite ver las bandas directamente en el gel durante el proceso de tinción del gel en una hora.
El reactivo de tinción azul GelCode es una tinción de proteínas lista para usar basada en el colorante coloidal Coomassie G-250 que proporciona una detección de nanogramos de concentración en geles de poliacrilamida y para la detección en transferencia.
Las características incluyen:
  • No es necesario desteñir con ácido acético con metanol
  • Tinción rápida en un paso y en una hora, reactivo de tinción listo para su uso; desarrollo de la banda visible directamente en la bandeja de tinción; sin fondo de tinción durante la noche; protocolo de fijación y lavado flexible; sin contracción del gel; el gel teñido se puede secar
  • El lavado con agua aumenta la sensibilidad de la tinción: paso opcional que proporciona un fondo de gel transparente cristalino y hace que sean más visibles las bandas débilmente teñidas
El reactivo de tinción azul GelCode tiñe solo proteínas y permite visualizar las bandas directamente en el gel durante el proceso de tinción del gel en una hora. Debido a que el paso de desteñido no fija las proteínas, el colorante azul GelCode es compatible con el análisis mediante espectrometría de masas y con el análisis de secuencias N-terminal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Ubicación de detección Detección en transferencia, detección en gel
Color Blue
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Coomassie
Tipo de producto Protein Gel Stain Reagent
Línea de productos GelCode
Cantidad 3,5 L
Molécula diana proteína
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gelcode Blue Stain Reagent, 3.5 L
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphoric acid, Methyl alcohol