Learn More
Fisherbrand™ Puerta de fundición de geles
Código de producto. p-8013142
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estándar maxi-plus
Maxi estándar
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10134782 Estándar maxi-plus cada uno
10305212 Maxi estándar 1 par
2 options
Código de producto. 10134782
Marca: Fisherbrand™ HU25CG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con juntas de silicona integrales para sellar la bandeja de forma eficaz.
  • Puertas de fundición
  • Las juntas de silicona integrales sellan la bandeja de forma eficaz sin necesidad de cinta
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estándar maxi-plus
Tipo Puerta de fundición de geles
Incluye Juntas de silicona integrales