Learn More
Gefapixant, MedChemExpress
Código de producto. 16493438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493438 10 mg 10 miligramos
16492766 25 mg 25 miligramos
16446167 5 mg 5 miligramos
16414656 100 mg 100 miligramos
16409956 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16493438
Marca: Medchem Express HY101588
MedChemExpress Gefapixant is an orally active and potent purinergic P2X3 receptor (P2X3R) antagonist, with IC50 values of ∼30 nM versus recombinant hP2X3 homotrimers and 100-250 nM at hP2X2/3 heterotrimeric receptors. Gefapixant can be used for the research of chronic cough and knee osteoarthritis.
Gefapixant is an orally active and potent purinergic P2X3 receptor (P2X3R) antagonist, with IC50 values of ∼30 nM versus recombinant hP2X3 homotrimers and 100-250 nM at hP2X2/3 heterotrimeric receptors. Gefapixant can be used for the research of chronic cough and knee osteoarthritis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gefapixant
CAS 1015787-98-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H19N5O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo MK-7264 AF-219
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (14.15 mM; ultrasonic and adjust pH to 5-6 with HCl)
SMILES O=S(C1=CC(OC2=CN=C(N)N=C2N)=C(C(C)C)C=C1OC)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 353.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.4
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus