Learn More
Tocris Bioscience™ GeA-69
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18718866
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 18718866
Marca: Tocris Bioscience™ 6795/50
Selective allosteric PARP14 inhibitor
GeA-69 is a selective allosteric inhibitor of poly (ADP-ribose) polymerase 14 (PARP14) macrodomain 2 (MD2) (IC50 = 720 nM, Kd = 860 nM). It inhibits adenosine diphosphate ribose (ADPR) binding to the macrodomain 2 of PARP14 and prevents PARP14 MD2 localization to DNA damage sites in intact cells. GeA-69 is highly cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-(9 H-Carbazol-1-yl)phenyl]acetamide
CAS 2143475-98-1
Cantidad 50 mg
Objetivo PARP
Fórmula molecular C20H16N2O
Pureza 0.98