missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para GDNF humano

Código de producto. 17757933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17757933 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17757933

Marca: Invitrogen™ EHGDNFX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

Kit de ELISA tipo sándwich

La GDNF es una molécula de homodímero glicosilada de enlace disulfuro. Se descubrió por primera vez como un potente factor de supervivencia para las neuronas dopaminérgicas del cerebro medio y luego se demostró que rescataba estas neuronas en modelos animales de la enfermedad de Parkinson. La GDNF es un factor de supervivencia casi 100 veces más eficiente para las neuronas motoras espinales que para las neurotrofinas. La GDNF es un factor neurotrófico que mejora la supervivencia y la diferenciación morfológica de las neuronas dopaminérgicas y aumenta su absorción de dopamina de alta afinidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Número de acceso P39905
Intervalo del ensayo De 2,74 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2668
Símbolo de gen GDNF
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma | 50 μl de suero | 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo GDNF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.