missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GDF9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA547924
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This antibody detects mouse GDF-9 in direct ELISAs and both mouse and hamster GDF-9 in Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) GDF-1, rmGDF-5, rmGDF-6, rmGDF-8, and rmGDF-15 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
GDF9 Polyclonal antibody specifically detects GDF9 in Hamster, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
Especificaciones
| GDF9 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GDF9 | |
| Gdf9; Gdf-9; growth differentiation factor 9; growth/differentiation factor 9 | |
| Goat | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 100756618, 14566 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
| Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 5% trehalose and No Preservative | |
| Q07105 | |
| GDF9 | |
| E. coli-derived recombinant mouse GDF-9 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Hamster, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido