missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GDF3, Mouse anti-Human, Clone: 2B10, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00009573-M01.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: HRHQLFINFRDLGWHKWIIAPKGFMANYCHGECPFSLTISLNSSNYAFMQALMHAVDPEIPQAVCIPTKLSPISMLYQDNNDNVILRHYEDMVVDECGCGEspecificaciones
| GDF3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| growth differentiation factor 3 | |
| - | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA | |
| 2B10 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_020634 | |
| GDF3 | |
| GDF3 (NP_065685, 265 a.a. ∼ 364 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 9573 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2b κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido