missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GDF15 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10382993
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10382993 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10382993 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 421700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GDF15 Polyclonal Antibody for ICC/IF, Western Blot

GDF-15 belongs to the TGF-beta cytokine family, whose members play an important role during prenatal development and postnatal growth, and the remodeling and maintenance of a variety of tissues and organs. GDF-15 is expressed predominantly in the placenta and, to a much lesser extent, in various other tissues. The presence of GDF-15 in amniotic fluid and its elevated levels in the sera of pregnant women suggest GDF-15's involvement in gestation and embryonic development. GDF-15 generally exerts tumor suppressive activities and is one of the predominant factors produced and secreted in response to activation of the p53 pathway. Interestingly, the serum level of GDF-15 is positively correlated with neoplastic progression of several tumor types, including certain colorectal, pancreatic, and prostate cancers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GDF15
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
génica Gdf15
N.º de referencia del gen Q99988
Alias de gen Gdf15; GDF-15; growth differentiation factor 15; growth/differentiation factor 15; macrophage inhibiting cytokine-1; macrophage inhibitory cytokine 1; MIC1; MIC-1; NAG1; NAG-1; NRG-1; NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drug)-activated protein 1; NSAID-activated gene 1 protein; NSAID-regulated gene 1 protein; PDF; PLAB; Placental bone morphogenetic protein; placental TGF-beta; Prostate differentiation factor; PTGFB; PTGF-beta; SBF
Símbolos de los genes Gdf15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the N-terminal region of the human GDF-15 protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9518
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.