missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GDF15 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17761424
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17761424 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17761424

Marca: Invitrogen™ PA5120025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: PC-3, HT-1080. The target is usually found in the following locations: Secreted. Immunogen sequence: EDSRFRELRK RYEDLLTRLR ANQSWEDSNT DLVPAPAVRI LTPEVRLGSG GHLHLRISRA ALPEGLPEAS RLHRALFRLS PTASRSWDVT RPLRRQLSLA RPQAPALHLR LSPPPSQSDQ LLAESSSARP QLELHLRPQA ARGRRRARAR NGDHCPLGPG RCCRLHTVRA SLEDLGWADW VLSPREVQVT MCIGACPSQF RAANMHAQIK TSLHRLKPDT VPAPCCVPAS YNPMVLIQKT DTGVSLQTYD DLLAKDCHCI.

GDF-15 belongs to the TGF-beta cytokine family, whose members play an important role during prenatal development and postnatal growth, and the remodeling and maintenance of a variety of tissues and organs. GDF-15 is expressed predominantly in the placenta and, to a much lesser extent, in various other tissues. The presence of GDF-15 in amniotic fluid and its elevated levels in the sera of pregnant women suggest GDF-15's involvement in gestation and embryonic development. GDF-15 generally exerts tumor suppressive activities and is one of the predominant factors produced and secreted in response to activation of the p53 pathway. Interestingly, the serum level of GDF-15 is positively correlated with neoplastic progression of several tumor types, including certain colorectal, pancreatic, and prostate cancers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GDF15
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.99 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
génica Gdf15
N.º de referencia del gen Q99988
Alias de gen Gdf15; GDF-15; growth differentiation factor 15; growth/differentiation factor 15; macrophage inhibiting cytokine-1; macrophage inhibitory cytokine 1; MIC1; MIC-1; NAG1; NAG-1; NRG-1; NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drug)-activated protein 1; NSAID-activated gene 1 protein; NSAID-regulated gene 1 protein; PDF; PLAB; Placental bone morphogenetic protein; placental TGF-beta; Prostate differentiation factor; PTGFB; PTGF-beta; SBF
Símbolos de los genes Gdf15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein (or fragment).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9518
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.