missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GDF-9 Antibody (GDF9/4262), DyLight 755, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08364IR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
GDF-9 Monoclonal antibody specifically detects GDF-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
| GDF-9 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| GDF9, GDF-9, growth differentiation factor 9, growth/differentiation factor 9 | |
| N-terminal of GDF-9, corresponding to sequence KKPLGPASFNLSEYFC. (Uniprot: O60383) | |
| 100 μg | |
| Cytokine Research | |
| 2661 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA | |
| GDF9/4262 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido