missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDC-0927, MedChemExpress

Código de producto. 16444468
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16444468

Marca: Medchem Express HY111484

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GDC-0927 (SRN-927) is a potent, non-steroidal, orally bioavailable, selective estrogen receptor antagonist.

GDC-0927 (SRN-927) is a potent, non-steroidal, orally bioavailable, selective estrogen receptor antagonist.

Specifikationer

Nombre del producto químico o material GDC-0927
CAS 1642297-01-5
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H28FNO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo SRN-927
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (180.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C2C(C(C)=C(C3=CC=CC(O)=C3)[C@H](C4=CC=C(OCCN5CC(CF)C5)C=C4)O2)=C1
Peso molecular (g/mol) 461.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.52
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.