Learn More
GDC-0927, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Beskrivning
GDC-0927 (SRN-927) is a potent, non-steroidal, orally bioavailable, selective estrogen receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | GDC-0927 |
| CAS | 1642297-01-5 |
| Color | Earth Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H28FNO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SRN-927 |
| Información de solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (180.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C2C(C(C)=C(C3=CC=CC(O)=C3)[C@H](C4=CC=C(OCCN5CC(CF)C5)C=C4)O2)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 461.52 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering