missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDC-0575, MedChemExpress

Código de producto. p-200100574
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16484588 10 mg 10 miligramos
16475436 100 mg 100 miligramos
16470887 50 mg 50 miligramos
16443146 25 mg 25 miligramos
16437307 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484588

Marca: Medchem Express HY112167

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GDC-0575 (ARRY-575, RG7741) is a highly-selective oral small-molecule Chk1 inhibitor with an IC50 of 1.2 nM.

GDC-0575 (ARRY-575, RG7741) is a highly-selective oral small-molecule Chk1 inhibitor with an IC50 of 1.2 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GDC-0575
CAS 1196541-47-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H20BrN5O
Cantidad 10 mg
Sinónimo ARRY-575 RG7741
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (264.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1CC1)NC2=CNC3=NC=C(Br)C(N4C[C@H](N)CCC4)=C32
Peso molecular (g/mol) 378.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.27
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.