Learn More
GDC-0326, MedChemExpress
Código de producto. 16466037
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16466037
Marca: Medchem Express HY101272
MedChemExpress GDC-0326 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.2 nM.
GDC-0326 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GDC-0326
CAS 1282514-88-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N6O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (261.49 mM)
SMILES C[C@H](OC1=CC=C2C3=NC(C4=NC=NN4C(C)C)=CN3CCOC2=C1)C(N)=O
Peso molecular (g/mol) 382.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.42
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.