missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDC-0326, MedChemExpress

Código de producto. 16419856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16419856 50 mg 50 miligramos
16466037 5 mg 5 miligramos
16452716 25 mg 25 miligramos
16443318 10 mg 10 miligramos
16434566 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16419856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101272

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GDC-0326 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.2 nM.

GDC-0326 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.2 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GDC-0326
CAS 1282514-88-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N6O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (261.49 mM)
SMILES C[C@H](OC1=CC=C2C3=NC(C4=NC=NN4C(C)C)=CN3CCOC2=C1)C(N)=O
Peso molecular (g/mol) 382.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.42
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.