missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GCSH Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (105)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16343994
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16343994 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16343994

Marca: Invitrogen™ MA530455

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire. This antibody has specificity for Human GCSH.

The glycine cleavage system catalyzes the degradation of glycine. The H protein (GCSH) shuttles the methylamine group of glycine from the P protein (GLDC) to the T protein (GCST).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GCSH
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 105
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica GCSH
N.º de referencia del gen P23434
Alias de gen 1100001L02Rik; 5730591C18Rik; GCE; Gcsh; Glycine cleavage system H protein, mitochondrial; glycine cleavage system protein H; glycine cleavage system protein H (aminomethyl carrier); lipoic acid-containing protein; mitochondrial glycine cleavage system H-protein; NKH
Símbolos de los genes GCSH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human GCSH Protein (Ser49-Glu173).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2653
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.