missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ GCNT6 Polyclonal Antibody

Descripción
Antibody detects endogenous levels of total GCNT6.
GCNT2P1 (GCNT2 Pseudogene 1) is a Pseudogene. Among its related pathways are O-linked glycosylation and Metabolism of proteins.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GCNT6 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | GCNT2P1 |
| N.º de referencia del gen | 0 |
| Símbolos de los genes | GCNT2P1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?