missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GCNT2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13248848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13248848 400 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13248848 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA523721

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GCNT2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

This gene encodes the enzyme responsible for formation of the blood group I antigen. The i and I antigens are distinguished by linear and branched poly-N-acetyllactosaminoglycans, respectively. The encoded protein is the I-branching enzyme, a beta-1, 6-N-acetylglucosaminyltransferase responsible for the conversion of fetal i antigen to adult I antigen in erythrocytes during embryonic development. Mutations in this gene have been associated with adult i blood group phenotype. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GCNT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica Gcnt2
N.º de referencia del gen P97402, Q8N0V5
Alias de gen 5330430K10Rik; bA360O19.2; bA421M1.1; beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase; beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 2; CCAT; CTRCT13; Gcnt2; GCNT2C; GCNT5; glucosaminyl (N-acetyl) transferase 2, I-branching enzyme; glucosaminyl (N-acetyl) transferase 2, I-branching enzyme (I blood group); glucosaminyltransferase, I-branching enzyme; I beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase; I-branching beta-1,6-acetylglucosaminyltransferase; I-branching enzyme; IGNT; IGnTA; IGnTB; IGnTC; II; Ii blood group; large I antigen-forming beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase; N-acetylglucosaminyltransferase; N-acetyllactosaminide beta-1,6-N-acetylglucosaminyl-transferase; NACGT1; NAGCT1; ULG3
Símbolos de los genes Gcnt2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 364-391 amino acids from the C-terminal region of human GCNT2.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14538, 2651
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.