Learn More
GCNT1, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16118157
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16118157 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16118157 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00002650D01P.100ug
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: MLRTLLRRRLFSYPTKYYFMVLVLSLITFSVLRIHQKPEFVSVRHLELAGENPSSDINCTKVLQGDVNEIQKVKLEILTVKFKKRPRWTPDDYINMTSDCSSFIKRRKYIVEPLSKEEAEFPIAYSIVVHHKIEMLDRLLRAIYMPQNFYCIHVDTKSEDSYLAAVMGIASCFSNVFVASRLESVVYASWSRVQADLNCMKDLYAMSANWKYLINLCGMDFPIKTNLEIVRKLKLLMGENNLETERMPSHKEERWKKRYEVVNGKLTNTGTVKMLPPLETPLFSGSAYFVVSREYVGYVLQNEKIQKLMEWAQDTYSPDEYLWATIQRIPEVPGSLPASHKYDLSDMQAVARFVKWQYFEGDVSKGAPYPPCDGVHVRSVCIFGAGDLNWMLRKHHLFANKFDVDVDLFAIQCLDEHLRHKALETLKH
Especificaciones
Antígeno GCNT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica glucosaminyl (N-acetyl) transferase 1, core 2 (beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase)
N.º de referencia del gen NM_001490.3
Alias de gen C2GNT/C2GNT-L/C2GNT1/G6NT/MGC126335/MGC126336/NACGT2/NAGCT2
Símbolos de los genes GCNT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GCNT1 (NP_001481.2, 1 a.a. ∼ 428 a.a) full-length human protein.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2650
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.