missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GCNF Monoclonal Antibody (4G8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15348080
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15348080 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15348080

Marca: Invitrogen™ MA517140

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-17140 targets NR6A1 in indirect ELISA, FACS, ICC, IHC, IF and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-17140 immunogen is purified recombinant fragment of human NR6A1 (amino acids: 65-118) expressed in E. Coli. MA5-17140 detects NR6A1 which has a predicted molecular weight of approximately 54.3kDa.

This gene encodes an orphan nuclear receptor which is a member of the nuclear hormone receptor family. Its expression pattern suggests that it may be involved in neurogenesis and germ cell development. The protein can homodimerize and bind DNA, but in vivo targets have not been identified. The gene expresses at least alternatively spliced transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GCNF
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 4G8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica NR6A1
N.º de referencia del gen Q15406
Alias de gen 1700113M01Rik; CT150; Gcnf; GCNF1; Germ cell nuclear factor; germ cell nuclear factor variant 1; h hRTR; hGCNF; hRTR; mGCNF; NCNF; NR61; NR6A1; Nuclear receptor subfamily 6 group A member 1; nuclear receptor subfamily 6, group A, member 1; retinoic acid receptor-related testis-associated receptor; retinoid receptor-related testis-specific receptor; RTR
Símbolos de los genes NR6A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human NR6A1 (amino acids: 65-118) expressed in E. Coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2649
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.