missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GCM1 Monoclonal Antibody (OTI1F4), TrueMAB™, OriGene
Descripción
This gene encodes a DNA-binding protein with a gcm-motif (glial cell missing motif). The encoded protein is a homolog of the Drosophila glial cells missing gene (gcm). This protein binds to the GCM-motif (A/G)CCCGCAT, a novel sequence among known targets of DNA-binding proteins. The N-terminal DNA-binding domain confers the unique DNA-binding activity of this protein.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GCM1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1F4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | GCM1 |
| N.º de referencia del gen | Q9NP62 |
| Alias de gen | GCMA, hGCMa |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?