Learn More
GCM1 Monoclonal Antibody (OTI1F4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200013882
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17503754 30 μL 30 microlitros
17583744 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17503754 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810539S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
GCM1 Monoclonal antibody specifically detects GCM1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno GCM1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NCOA7
N.º de referencia del gen Q8NI08
Alias de gen chorion-specific transcription factor GCMa; Gcm 1; Gcm a; GCM motif protein 1; GCM1; Gcm1-rs1; Gcma; Gcm-rs2; glial cell deficient; glial cells missing homolog 1; glial cells missing homolog 1 (Drosophila); glial cells missing transcription factor 1; glide; hGCMa; mGCM1; mGCMa
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NCOA7 produced in HEK293T.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 135112
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b