missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ GCAP3 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA559640
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Immunogen sequence: GNGKSIAGDQ KAVPTQETHV WYRTFMMEYP SGLQTLHEFK TLLGLQGLNQ KANKHIDQVY NTFDTNKDGF IDFLEFIAAV NLIMQE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 42%, Rat - 42%.
Guanylyl cyclase-activating protein 3.
Especificaciones
| GCAP3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| GUCA1C | |
| GCAP 3; GCAP3; Guanylate cyclase activator 1C; guanylyl cyclase-activating protein 3; GUCA1C; Hu-DF1-VAR | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 9626 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| O95843 | |
| GUCA1C | |
| Recombinant protein corresponding to Human GCAP3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96344). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido