Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Tubos para cromatografía
- Trajan Scientific and Medical™ Tubos de sílice fundida (no desactivada) para GC
Trajan Scientific and Medical™ Tubos de sílice fundida (no desactivada) para GC
Código de producto. 15238833
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
10 m
1 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,01 mm
0,025 mm
0,04 mm
0,05 mm
0,06 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,11 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,14 mm
0,15 mm
0,17 mm
0,2 mm
0,22 mm
0,285 mm
0,363 mm
0,43 mm
0,68 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 metros
cada uno
24 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud global (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15238833 | 10 m | 0,15 mm | 0,22 mm | 10 metros |
| 15258823 | 10 m | 0,25 mm | 0,15 mm | 10 metros |
| 15258833 | 10 m | 0,15 mm | 0,285 mm | 10 metros |
| 15208843 | 10 m | 0,53 mm | 0,68 mm | 10 metros |
| 15238823 | 10 m | 0,01 mm | 0,285 mm | 10 metros |
| 15278833 | 25 m | 0,22 mm | 0,363 mm | 25 metros |
| 12750740 | 1 m | 0,025 mm | 0,363 mm | cada uno |
| 13184359 | 1 m | 0,05 mm | 0,363 mm | cada uno |
| 12760740 | 1 m | 0,075 mm | 0,363 mm | cada uno |
| 15288833 | 10 m | 0,32 mm | 0,43 mm | 10 metros |
| 15258843 | 1 m | 0,15 mm | 0,363 mm | cada uno |
| 15268843 | 1 m | 0,1 mm | 0,363 mm | cada uno |
| 15218823 | 10 m | 0,11 mm | 0,17 mm | 10 metros |
| 15278823 | 10 m | 0,05 mm | 0,22 mm | 10 metros |
| 15208833 | 10 m | 0,1 mm | 0,2 mm | 10 metros |
| 15228823 | 25 m | 0,11 mm | 0,17 mm | 25 metros |
| 15228833 | 25 m | 0,1 mm | 0,363 mm | 25 metros |
| 15228843 | 10 m | 0,25 mm | 0,363 mm | 10 metros |
| 15248823 | 10 m | 0,25 mm | 0,285 mm | 10 metros |
| 15248833 | 25 m | 0,15 mm | 0,22 mm | 25 metros |
| 15268823 | 10 m | 0,04 mm | 0,14 mm | 10 metros |
| 15288823 | 10 m | 0,05 mm | 0,15 mm | 10 metros |
| 15298823 | 10 m | 0,06 mm | 0,22 mm | 10 metros |
| 15298833 | 25 m | 0,32 mm | 0,43 mm | 25 metros |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15238833
Proveedor
Trajan Scientific and Medical™
N.º de proveedor
062472
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubos de sílice fundida de alta calidad
- Tubos protegidos con resina de poliimida de alta temperatura
- Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de GC, LC y biotecnología
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, LC y biotecnología |
| Diámetro interior (métrico) | 0,15 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,22 mm |
| Longitud global (métrico) | 10 m |