Learn More
Trajan™ Sealing Ring for GC Ferrule
Código de producto. p-8447000
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,59 mm
6,35 mm
Longitud (métrico):
1,7 mm
2,2 mm
Anchura (métrico):
3,2 mm
9,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10578102 6,35 mm 2,2 mm 9,9 mm cada uno
15298873 1,59 mm 1,7 mm 3,2 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 10578102
Marca: Trajan™ 0726003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Anillo de sellado de grafito para uso con casquillo GC
  • Para usar con empalmes GC
  • Anillo de sellado de grafito 100 % para conectores de 2,54/10,16 cm (1/4 pulgadas)
  • Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 1/4 pulg
Diámetro interior (métrico) 6,35 mm
Longitud (métrico) 2,2 mm
Material 100 % grafito
Tipo Junta de estanqueidad
Anchura (métrico) 9,9 mm